Imprimer
3-[(E)-2-Nitrovinyl]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Nitrovinyl)pyridine, 2-(3-Pyridyl)-1-nitroethylene
OR937645-10G OR937645-1G OR937645-5G
APOSOR937645-10GEA 964 EUR
APOSOR937645-10G APOSOR937645-1G APOSOR937645-5G
3-[(E)-2-Nitrovinyl]pyridine 95%
3-[(E)-2-Nitrovinyl]pyridine
Formule: C₇H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191563
Numéro CAS: 3156-52-3