Imprimer
Heptaethylene glycol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosane-1,20-diol, PEG-7
OR937598-1G OR937598-5G
APOSOR937598-1GEA 198 EUR
APOSOR937598-1G APOSOR937598-5G
Heptaethylene glycol 98%
Heptaethylene glycol
Formule: C₁₄H₃₀O₈
MW: 326.39 g/mol
Densité: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002876
Numéro CAS: 5617-32-3