Imprimer
Glycidyl stearate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937562-1G OR937562-25G OR937562-5G
APOSOR937562-1GEA 65.4 EUR
APOSOR937562-1G APOSOR937562-25G APOSOR937562-5G
Glycidyl stearate 90%
Glycidyl stearate
Formule: C₂₁H₄₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059110
Numéro CAS: 7460-84-6