Imprimer
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937412-1G OR937412-5G
APOSOR937412-1GEA 203 EUR
APOSOR937412-1G APOSOR937412-5G
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191434
Numéro CAS: 938-54-5