Imprimer
Acide 3-cyclohexylpropionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937399-100G OR937399-500G
APOSOR937399-100GEA 30.1 EUR
APOSOR937399-100G APOSOR937399-500G
Acide 3-cyclohexylpropionique 98%
Acide 3-cyclohexylpropionique
Formule: C₉H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001527
Numéro CAS: 701-97-3