Imprimer
Methylsuccinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937273-25G OR937273-5G OR937273-100G
APOSOR937273-25GEA 24.4 EUR
APOSOR937273-25G APOSOR937273-5G APOSOR937273-100G
Methylsuccinic acid 95%
Methylsuccinic acid
Formule: C₅H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002659
Numéro CAS: 498-21-5