Imprimer
2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937234-1G OR937234-5G
APOSOR937234-1GEA 21.5 EUR
APOSOR937234-1G APOSOR937234-5G
2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol 98%
2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192010
Numéro CAS: 81156-68-5