Imprimer
2-Méthylcyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937162-100G OR937162-25G OR937162-500G
APOSOR937162-100GEA 183 EUR
APOSOR937162-100G APOSOR937162-25G APOSOR937162-500G
2-Méthylcyclohexanone 95%
2-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001635
Numéro CAS: 583-60-8