Imprimer
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoyl chloride
OR937079-1G OR937079-5G
APOSOR937079-1GEA 60.9 EUR
APOSOR937079-1G APOSOR937079-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258671
Numéro CAS: 15893-42-2