Imprimer
tert-Butyl methyl iminodicarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Iminodicarboxylic Acid tert-Butyl Methyl Ester, Methyl 2-methyl-2-propanyl imidodicarbonate
OR937029-1G OR937029-250MG OR937029-5G
APOSOR937029-1GEA 200 EUR
APOSOR937029-1G APOSOR937029-250MG APOSOR937029-5G
tert-Butyl methyl iminodicarboxylate 95%
tert-Butyl methyl iminodicarboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321176
Numéro CAS: 66389-76-2