2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937014-10G
OR937014-1G
OR937014-5G
APOSOR937014-10GEA
828
EUR
APOSOR937014-10G
APOSOR937014-1G
APOSOR937014-5G
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.20 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01321089 Numéro CAS: 6937-96-8 |