Imprimer
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936889-1G OR936889-5G
APOSOR936889-1GEA 197 EUR
APOSOR936889-1G APOSOR936889-5G
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191337
Numéro CAS: 107023-66-5