Imprimer
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-formyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
OR936830-25G OR936830-5G
APOSOR936830-25GEA 469 EUR
APOSOR936830-25G APOSOR936830-5G
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086220
Numéro CAS: 161282-57-1