Imprimer
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furanedione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR936822-25G OR936822-5G
APOSOR936822-25GEA 183 EUR
APOSOR936822-25G APOSOR936822-5G
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furanedione 95%
Formule: C₄H₃ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134273
Numéro CAS: 4971-55-5