Imprimer
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR936738-1G OR936738-5G
APOSOR936738-1GEA 65.4 EUR
APOSOR936738-1G APOSOR936738-5G
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate
Formule: C₁₉H₂₅NOSi
Point de fusion: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 404392-70-7