Imprimer
1-Cyclohexyléthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936737-25G OR936737-5G
APOSOR936737-25GEA 249 EUR
APOSOR936737-25G APOSOR936737-5G
1-Cyclohexyléthanol 95%
1-Cyclohexyléthanol
Formule: C₈H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001475
Numéro CAS: 1193-81-3