Imprimer
(S)-(-)-β-Citronellol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR936732-25G OR936732-5G OR936732-100G
APOSOR936732-25GEA 78.3 EUR
APOSOR936732-25G APOSOR936732-5G APOSOR936732-100G
(S)-(-)-β-Citronellol 95%
(S)-(-)-β-Citronellol
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 225…226 °C
Densité: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063214
Numéro CAS: 7540-51-4