Imprimer
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936614-1G OR936614-250MG
APOSOR936614-1GEA 654 EUR
APOSOR936614-1G APOSOR936614-250MG
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191439
Numéro CAS: 4093-49-6