Imprimer
4-Méthyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR936548-100G OR936548-25G
APOSOR936548-100GEA 502 EUR
APOSOR936548-100G APOSOR936548-25G
4-Méthyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
4-Méthyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formule: C₃H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010069
Numéro CAS: 24854-43-1