Imprimer
1,1-Diphénylhydrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936542-10G OR936542-1G OR936542-5G
APOSOR936542-10GEA 799 EUR
APOSOR936542-10G APOSOR936542-1G APOSOR936542-5G
1,1-Diphénylhydrazine 95%
1,1-Diphénylhydrazine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044505
Numéro CAS: 530-50-7