Imprimer
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isopropyl-3-hydroxypyrrolidine
OR936536-10G OR936536-1G OR936536-5G
APOSOR936536-10GEA 899 EUR
APOSOR936536-10G APOSOR936536-1G APOSOR936536-5G
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191525
Numéro CAS: 42729-56-6