Imprimer
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 1250 EUR
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144164
Numéro CAS: 5837-73-0