Imprimer
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936490-1G OR936490-25G OR936490-5G
APOSOR936490-1GEA 132 EUR
APOSOR936490-1G APOSOR936490-25G APOSOR936490-5G
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036566
Numéro CAS: 57568-60-2