(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936459-1G
OR936459-250MG
APOSOR936459-1GEA
357
EUR
APOSOR936459-1G
APOSOR936459-250MG
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid
Formule:
C₄H₇ClO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067098 Numéro CAS: 54053-45-1 |