Imprimer
5-Methoxyresorcinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxybenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxyanisole, Phloroglucinol Monomethyl Ether
OR936313-1G OR936313-5G OR936313-25G
APOSOR936313-1GEA 45.1 EUR
APOSOR936313-1G APOSOR936313-5G APOSOR936313-25G
5-Methoxyresorcinol 98%
5-Methoxyresorcinol
Formule: C₇H₈O₃
Point d'ébullition: 188…189 °C/12mmHg
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002285
Numéro CAS: 2174-64-3