Imprimer
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(N-Benzylsulphonamido)-4-methoxybenzeneboronic acid
OR9363-1G OR9363-250MG
APOSOR9363-1GEA 415 EUR
APOSOR9363-1G APOSOR9363-250MG
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₆BNO₅S
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235069
Numéro CAS: 874219-51-9