Imprimer
5-Ethyl-2-thiophenecarboxaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethylthiophene-2-carbaldehyde
OR936277-25G OR936277-5G
APOSOR936277-25GEA 278 EUR
APOSOR936277-25G APOSOR936277-5G
5-Ethyl-2-thiophenecarboxaldehyde 98%
5-Ethyl-2-thiophenecarboxaldehyde
Formule: C₇H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143457
Numéro CAS: 36880-33-8