Imprimer
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol 95%
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 283 °C
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.083 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001512
Numéro CAS: 105-08-8