Imprimer
3-Butyl-2,4-pentanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
OR936245-1G OR936245-25G OR936245-5G
APOSOR936245-1GEA 132 EUR
APOSOR936245-1G APOSOR936245-25G APOSOR936245-5G
3-Butyl-2,4-pentanedione 98%
3-Butyl-2,4-pentanedione
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026235
Numéro CAS: 1540-36-9