Imprimer
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936234-100G OR936234-500G
APOSOR936234-100GEA 24.4 EUR
APOSOR936234-100G APOSOR936234-500G
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide 95%
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048511
Numéro CAS: 80-39-7