Imprimer
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Chloropyridine-3-boronic acid
OR9357-100G OR9357-25G OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA 302 EUR
APOSOR9357-100G APOSOR9357-25G APOSOR9357-5G
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique 96%
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094997
Numéro CAS: 381248-04-0