Imprimer
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G OR9354-10G OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA 82.9 EUR
APOSOR9354-1G APOSOR9354-10G APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂S
MW: 157.1900 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052943
Numéro CAS: 53137-27-2