Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9338-1G OR9338-5G
APOSOR9338-1GEA 371 EUR
APOSOR9338-1G APOSOR9338-5G
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203189
Numéro CAS: 387358-40-9