Imprimer
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₆N₂S
Point d'ébullition: 152 °C/1.6mmHg
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059740
Numéro CAS: 19933-24-5