Imprimer
2,4-Heptadien-6-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR933379-5G OR933379-1G
APOSOR933379-5GEA 364 EUR
APOSOR933379-5G APOSOR933379-1G
2,4-Heptadien-6-one 95%
2,4-Heptadien-6-one
Formule: C₇H₁₀O
Point d'ébullition: 88 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059238
Numéro CAS: 3916-64-1