Imprimer
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933369-1G OR933369-250MG
APOSOR933369-1GEA 708 EUR
APOSOR933369-1G APOSOR933369-250MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778466
Numéro CAS: 629655-23-8