Imprimer
N-Phenylhydroxylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933342-1G OR933342-250MG OR933342-5G
APOSOR933342-1GEA 248 EUR
APOSOR933342-1G APOSOR933342-250MG APOSOR933342-5G
N-Phenylhydroxylamine 95%
N-Phenylhydroxylamine
Formule: C₆H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045718
Numéro CAS: 100-65-2