Imprimer
2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: O-propan-2-ylhydroxylamine hydrochloride, O-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
OR933332-10G OR933332-1G OR933332-5G
APOSOR933332-10GEA 945 EUR
APOSOR933332-10G APOSOR933332-1G APOSOR933332-5G
2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
2-(Ammoniooxy)propane chloride
Formule: C₃H₁₀ClNO
MW: 111.5706 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231457
Numéro CAS: 4490-81-7
ONU: 3261
ADR: 8 III