Imprimer
5-Butylpicolinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933247-1G OR933247-250MG
APOSOR933247-1GEA 535 EUR
APOSOR933247-1G APOSOR933247-250MG
5-Butylpicolinic acid 95%
5-Butylpicolinic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006298
Numéro CAS: 536-69-6