Imprimer
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Formyl-1H-benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbaldehyde
OR933173-1G OR933173-5G
APOSOR933173-1GEA 69.6 EUR
APOSOR933173-1G APOSOR933173-5G
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Formule: C₇H₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239420
Numéro CAS: 72773-04-7