2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933162-1G
OR933162-250MG
APOSOR933162-1GEA
502
EUR
APOSOR933162-1G
APOSOR933162-250MG
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide
Formule:
C₇H₁₀ClN₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04968641 Numéro CAS: 957261-65-3 |