Imprimer
4-Methoxy-2-methylphenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933049-10G OR933049-1G OR933049-5G OR933049-250MG
APOSOR933049-10GEA 368 EUR
APOSOR933049-10G APOSOR933049-1G APOSOR933049-5G APOSOR933049-250MG
4-Methoxy-2-methylphenol 96%
4-Methoxy-2-methylphenol
Formule: C₈H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11055138
Numéro CAS: 5307-05-1