Imprimer
Indole-1-carboxylate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933004-1G OR933004-5G
APOSOR933004-1GEA 190 EUR
APOSOR933004-1G APOSOR933004-5G
Indole-1-carboxylate de méthyle 95%
Indole-1-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 39203-20-8