Imprimer
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932723-100G OR932723-25G OR932723-500G
APOSOR932723-100GEA 25.8 EUR
APOSOR932723-100G APOSOR932723-25G APOSOR932723-500G
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol 97%
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017537
Numéro CAS: 56718-71-9