Imprimer
Methoxymethyl phenyl sulphide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Methoxythioanisole, Methyl Phenylthiomethyl Ether
OR932563-10G OR932563-1G OR932563-5G
APOSOR932563-10GEA 290 EUR
APOSOR932563-10G APOSOR932563-1G APOSOR932563-5G
Methoxymethyl phenyl sulphide 95%
Methoxymethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008496
Numéro CAS: 13865-50-4