Imprimer
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Di(1H-pyrrol-2-yl)methane
OR932562-1G OR932562-5G OR932562-10G
APOSOR932562-1GEA 50.9 EUR
APOSOR932562-1G APOSOR932562-5G APOSOR932562-10G
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146.19 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C/2.25mmHg
Point de fusion: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03931560
Numéro CAS: 21211-65-4