Imprimer
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
OR932561-250MG OR932561-1G
APOSOR932561-250MGEA 171 EUR
APOSOR932561-250MG APOSOR932561-1G
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114314
Numéro CAS: 61940-21-4
ONU: 3261
ADR: 8,III