Imprimer
trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932554-1G OR932554-5G
APOSOR932554-1GEA 24.4 EUR
APOSOR932554-1G APOSOR932554-5G
trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
trans-1,4-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063612
Numéro CAS: 6995-79-5