Imprimer
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932541-1G OR932541-5G
APOSOR932541-1GEA 328 EUR
APOSOR932541-1G APOSOR932541-5G
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11122502
Numéro CAS: 468718-67-4