Imprimer
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932381-1G OR932381-250MG
APOSOR932381-1GEA 108 EUR
APOSOR932381-1G APOSOR932381-250MG
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₈ClNO
MW: 179.69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687230
Numéro CAS: 868849-54-1